Key Documents
860068P
Avanti
24:1 CPE (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand (860068P), powder
Synonim(y):
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H87N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
771.15
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860068P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (860068P)
typ lipidu
sphingolipids
deuterated lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5mL glass amber screw cap vial (860068P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3