Merck
860066P
Avanti
Brain CPE
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Ceramid fosfoetanoloamina (mózg, świnia)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H77N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
689.00
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860066P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860066P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C38H77N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)40-36(35-46-47(43,44)45-34-33-39)37(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,36-37,41H,3-28,30,32-35,39H2,1-2H3,(H,40,42)(H,43,44)/b31-29+/t36-,37+/m0/s1
Klucz InChI
ODXAYQMCAAQOSY-YPDYIYJKSA-N
Opis ogólny
Ceramidowa fosfoetanoloamina (CPE) jest sfingolipidem występującym w komórkach ssaków, bakterii i bezkręgowców. Jest to główny sfingolipid występujący w błonie komórkowej Drosophila i Musca. Wysoki poziom CPE obserwuje się w mózgu i jądrach ssaków, a niższy w wątrobie i sercu. CPE jest prekursorem do produkcji sfingomieliny w wątrobie.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860066P-25 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860066P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ceramide phosphoethanolamine, an enigmatic cellular membrane sphingolipid
Panevska A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2019)