Merck
860475P
Avanti
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3
Avanti Research - A Croda Brand 860475P, powder
Synonim(y):
1-deoksy-L-treo-sphinganina-d3 (2S,3S)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36D3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 500 μg (860475P-500ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860475P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1/i2D3
Klucz InChI
YRYJJIXWWQLGGV-YTOCALDUSA-N
Opis ogólny
1-deoksy-L-treo-sphinganina-d3 jest deuterowaną sfinganiną.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860475P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)