Merck
586900
Sigma-Aldrich
Ethylene-d3
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
D2C=CHD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
31.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
-104 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D,2D2
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-APAIHEESSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-148.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)