Merck
614637
Sigma-Aldrich
Ethylene-d1
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHD
Masa cząsteczkowa:
29.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
bp
-104 °C (lit.)
mp
-169 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-MICDWDOJSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)