Merck
900378
Sigma-Aldrich
Jasmonic-2,4,4-d3-(acetyl-2,2-d2) acid
with variable deuteration on OD, ≥97 atom % D, ≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D5H13O3
Masa cząsteczkowa:
215.30
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Próba
≥97%
Formularz
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1[C@]([2H])(C/C=C\CC)[C@@H](C([2H])(C(O[R])=O)[2H])CC1([2H])[2H]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)