czystość izotopowa
99.5 atom %
Próba
≥99.5% (Total Xenon)
Formularz
gas
zanieczyszczenia
<0.5% Total others
bp
-107.1 °C (lit.)
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[132Xe]
InChI
1S/Xe/i1+1
Klucz InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)