Merck
738956
Sigma-Aldrich
5-Chloro-quinolin-8-yloxy-2,3,4-13C3-acetic-13C2-acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Cloquintocet-2,3,4-13C3-(acetic acid-13C2), [(5-Chloro-8-quinolinyl)oxy-2,3,4-13C3)]acetic-13C2-acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C6H8ClNO3
Masa cząsteczkowa:
242.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13CH2]Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C11H8ClNO3/c12-8-3-4-9(16-6-10(14)15)11-7(8)2-1-5-13-11/h1-5H,6H2,(H,14,15)/i1+1,2+1,5+1,6+1,10+1
Klucz InChI
ICJSJAJWTWPSBD-IXNCORAESA-N
Zastosowanie
Herbicyd znakowany izotopem stabilnym
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)