Merck
W6632
D-Glucose-1,2-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonim(y):
Dextrose-1,2-13C2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C4H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
Klucz InChI
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)