Key Documents
852449C
Avanti
18:1 dimethylacetal
9Z-octadecenal-dimethylacetal, chloroform
Synonim(y):
1,1-dimethoxy-(9Z)octadecene
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (852449C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 852449C
stężenie
10 mg/mL (852449C-10mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21-2)22-3/h11-12,20H,4-10,13-19H2,1-3H3
Klucz InChI
WBNMCUYSZJIEFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3