Merck
870600C
Avanti
PAzePC
Avanti Research - A Croda Brand 870600C
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-azelaoilo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H64NO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
665.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (870600C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870600C
stężenie
1 mg/mL (870600C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(37)41-28-30(29-43-45(39,40)42-27-26-34(2,3)4)44-33(38)25-22-19-16-17-20-23-31(35)36/h30H,5-29H2,1-4H3,(H-,35,36,39,40)/t30-/m1/s1
Klucz InChI
GHQQYDSARXURNG-SSEXGKCCSA-N
Opis ogólny
1-palmitoilo-2-azelaoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (PAzePC) ma grupy karboksylowe na końcu skróconych łańcuchów sn-2.
Zastosowanie
1-palmitoilo-2-azelaoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (PAzePC) może być stosowana:,jako domieszka utlenionych lipidów w liposomach do badania zależności między przenikaniem H2O2 a strukturą błon lipidowych, jako substrat dla lizosomalnej fosfolipazy A2 podczas badania strukturalnych podstaw hamowania lizosomalnej fosfolipazy A2 przez Zn2+, w przygotowaniu dużych pęcherzyków jednojądrzastych (LUV) i olbrzymich pęcherzyków jednojądrzastych (GUV).
Działania biochem./fizjol.
1-palmitoilo-2-azelaoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (PAzePC) jest utlenionym lipidem. PAzePC działa jako promotor przenikania między H2O2. Służy jako cel dla leków przeciwpsychotycznych i przeciwdrobnoustrojowych w komórkach poddanych stresowi oksydacyjnemu w miejscach zapalnych. PAzePC ułatwia permeabilizację błon mitochondrialnych związanych z Bax w warunkach stresu oksydacyjnego.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870600C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mooud Amirkavei et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(2), 264-273 (2015-12-15)
In order to obtain molecular level insight into the biophysics of the apoptosis promoting phospholipid 1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PazePC) we studied its partitioning into different lipid phases by isothermal titration calorimetry (ITC). To aid the interpretation of these data for PazePC, we
Cintia Kawai et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(41), 11863-11872 (2014-09-24)
Fluorescence quenching of lipid-bound pyrene was used to assess the binding of cytochrome c (cyt c) to liposomes that mimic the inner mitochondrial membrane (IMM) POPC/DOPE/TOCL, with the conditions that it did or did not contain oxidized phosphatidylcholine molecules, i.e.