Kluczowe dokumenty
870605P
Avanti
16:0-09:0 (ALDO) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870605P, powder
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-(9′-oxo-nonanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870605P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870605P
typ lipidu
phospholipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC([H])=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(36)40-29-31(30-42-44(38,39)41-28-26-34(2,3)4)43-33(37)25-22-19-16-17-20-23-27-35/h27,31H,5-26,28-30H2,1-4H3/t31-/m1/s1
Klucz InChI
PPTNNIINSOQWCE-WJOKGBTCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)