Merck
870600P
Avanti
PAzePC
Avanti Research - A Croda Brand 870600P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-azelaoilo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H64NO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
665.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870600P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870600P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(37)41-28-30(29-43-45(39,40)42-27-26-34(2,3)4)44-33(38)25-22-19-16-17-20-23-31(35)36/h30H,5-29H2,1-4H3,(H-,35,36,39,40)/t30-/m1/s1
Klucz InChI
GHQQYDSARXURNG-SSEXGKCCSA-N
Opis ogólny
Struktura 1-palmitoilo-2-azelaoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny (PAzePC) zawiera anionową grupę karboksylową na końcu krótkiego, utlenionego łańcucha acylowego.
Zastosowanie
1-palmitoilo-2-azelaoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (PazePC) może być stosowana jako utleniony lipid w liposomach do badania związku między przenikaniem H2O2 a strukturą błon lipidowych. Może być również stosowany jako substrat lizosomalnej fosfolipazy A2 w badaniu strukturalnych podstaw hamowania lizosomalnej fosfolipazy A2 za pośrednictwem Zn2+.
Działania biochem./fizjol.
1-palmitoilo-2-azelaoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (PazePC) jest stabilnym produktem utleniania lipidów. Służy jako promotor przenikania między H2O2. Jest najczęstszym celem leków przeciwpsychotycznych i przeciwdrobnoustrojowych w komórkach poddanych stresowi oksydacyjnemu w miejscach zapalnych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870600P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mooud Amirkavei et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(2), 264-273 (2015-12-15)
In order to obtain molecular level insight into the biophysics of the apoptosis promoting phospholipid 1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PazePC) we studied its partitioning into different lipid phases by isothermal titration calorimetry (ITC). To aid the interpretation of these data for PazePC, we
Cintia Kawai et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(41), 11863-11872 (2014-09-24)
Fluorescence quenching of lipid-bound pyrene was used to assess the binding of cytochrome c (cyt c) to liposomes that mimic the inner mitochondrial membrane (IMM) POPC/DOPE/TOCL, with the conditions that it did or did not contain oxidized phosphatidylcholine molecules, i.e.