Merck
872100C
Avanti
18:1 PE-N-20:4
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C61H111N2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1047.52
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (872100C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (872100C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
stężenie
10 mg/mL (872100C-10mg)
5 mg/mL (872100C-5mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Zastosowanie
18:1 PE-N-20:4 has been used to spike N-acylphosphatidylethanolamine standard post liquid-liquid and solid-phase extraction by mass spectrometry. It has also been used as an internal standard to analyze the efficacy of CH3NH2-mediated deacylation.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for measurement of N-modified phosphatidylethanolamines
Guo L, et al.
Analytical Biochemistry, 405(2), 236-245 (2010)
Quantitative analysis of N-acylphosphatidylethanolamine molecular species in rat brain using solid-phase extraction combined with reversed-phase chromatography and tandem mass spectrometry
Triebl A, et al.
Journal of Separation Science, 39(13), 2474-2480 (2016)