Merck
47941
Supelco
DFTPP solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetone
Synonim(y):
Decafluorotriphenylphosphine solution, 2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Decafluorotriphenylphosphine, Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 8270
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type tuning solution
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H
Klucz InChI
OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J R Donnelly et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 71(2), 434-439 (1988-03-01)
Mass and intensity calibration of gas chromatograph/mass spectrometer (GC/MS) responses is an important quality assurance issue for chemical analysis. Ion abundance calibration with decafluorotriphenylphosphine (DFTPP) was applied in 1975 to standardize quadrupole spectra to resemble the ion abundances that were