Kluczowe dokumenty
442543
Decafluorotriphenylphosphine
analytical standard
Synonim(y):
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine, DFTPP, 2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Decafluorotriphenylphosphine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
55-60 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(P(c2ccccc2)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H
Klucz InChI
OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?