Próba
97%
Postać
solid
mp
58-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)c(OC)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NALVGTOMKSKFFV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2