Merck
162310
Sigma-Aldrich
3-Fluoroanisole
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
158 °C/743 mmHg (lit.)
gęstość
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
COc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Fluoroanizol został użyty w syntezie 4-fluoro-5,6-dihydroksytryptaminy. Wykorzystano go również w syntezie 3-fluoro- i 5-fluoronoradrenaliny.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and EPR investigations of fluorocatecholamines.
Stegmann HB, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2(3), 547-555 (1994)
M Kawase et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(8), 2204-2211 (1990-08-01)
The 5,6-dihydroxytryptamine (5,6-DHT) derivatives 4-fluoro- and 7-fluoro-5,6-DHTs (26a,b) and 4,7-difluoro-5,6-DHT (26c) were synthesized from 3-fluoroanisole (1) and 1,4-difluoro-2,3-dimethoxybenzene (13), respectively. Efficient methods were developed for the conversion of 1 to 4-fluoro- and 7-fluoro-5,6-bis(benzyloxy)indoles (12a,b, respectively), and 13 to 4,7-difluoro-5,6-[( diphenylmethylene)dioxy]indole
Oriol Planas et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6475), 313-317 (2020-01-18)
Bismuth catalysis has traditionally relied on the Lewis acidic properties of the element in a fixed oxidation state. In this paper, we report a series of bismuth complexes that can undergo oxidative addition, reductive elimination, and transmetallation in a manner