Kluczowe dokumenty
MABF2672
Sigma-Aldrich
Anti-fHbp Antibody, clone JAR 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JAR1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 28.99 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
(Neisseria meningitidis)
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bacterial ... gna1870(2827909)
Opis ogólny
Białko wiążące czynnik H (UniProt: Q6QCC2; znane również jako lipoproteina, lipoproteina GNA1870) jest kodowane przez gen gna1870 (znany również jako fhbp) (identyfikator genu: 2827909) w Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis, zamknięta bakteria Gram-ujemna, jest ważną przyczyną sepsy bakteryjnej i zapalenia opon mózgowych. FHbp, lipoproteina eksponowana na powierzchni, jest obecna we wszystkich szczepach Neisseria meningitidis, ale zwykle jest słabo wyrażona. Według doniesień jest to główny receptor dla ludzkiego czynnika H (FH), białka regulującego w dół alternatywny szlak dopełniacza. Rekrutacja FH jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zdolności tej bakterii do unikania wrodzonej odpowiedzi immunologicznej poprzez hamowanie lizy za pośrednictwem dopełniacza. Wysokie powinowactwo między ludzkim FH i FHbp jest odpowiedzialne za sekwestrację FH w osoczu i obniżenie regulacji układu dopełniacza, co w przypadku braku obniżenia regulacji może spowodować uszkodzenie bakterii za pośrednictwem dopełniacza. FHbp występuje w dwóch głównych podrodzinach antygenowych znanych jako A i B, które wykazują minimalną aktywność ochrony krzyżowej. FHbp został również podzielony na trzy grupy wariantów w oparciu o jego sekwencję aminokwasową. Wariant 1 należy do podrodziny B i stanowi około 60% izolatów serogrupy B wywołujących choroby. Podrodzina A obejmuje grupy wariantów 2 i 3. Przeciwciała wytworzone przeciwko wariantowi 1 są bakteriobójcze tylko przeciwko szczepom bakteryjnym wyrażającym FHbp w grupie wariantu 1, ale nie przeciwko szczepom wyrażającym warianty 2 i 3 i odwrotnie. Wykazano, że klon JAR1 reaguje z epitopem wyrażanym tylko przez szczep MC58 kompleksu ET5. Wykazano, że zapewnia on ochronę przed szczepem NZ98/254. (Ref.: Vu, DM et al., (2012). Sci. Rep. 2: 341; Beernink, PT et al., (2009). Mol. Immunol. 46(8-9); 1647-1653; Welsch, JA., et al. (2004). J. Immunol. 172(9); 5606-5615).
Specyficzność
Klon JAR1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko wiążące czynnik H (fHbp) z Neisseria meningitidis. Jego celem jest epitop w C-końcowej połowie.
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko wiążące czynnik H (fHbp) znakowane His z Neisseria meningitidis.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane za pomocą analizy Dot Blot z rekombinowanym fHbp.
Analiza DOT Blot: Różne stężenia rekombinowanego rfHbp 1D1 (wariant 1); rfHbp 1D77 (wariant 2); i rfHbp 1D28 (wariant 3) sondowano przeciwciałem Anti-fHbp, klon JAR1 w rozcieńczeniu 1:250. Przeciwciało to specyficznie wykrywało rfHbp 1D1 (wariant 1).
Testowane aplikacje
Inhibition Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała hamowała wiązanie czynnika H z białkiem wiążącym czynnik H (fHbp).(Giuntini, S., et al. (2012). PLoS One. 7(3):e34272).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fHbp w aplikacjach Western Blotting (Welsch, J.A., et al. (2004). J Immunol. 172(9):5606-15).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła fHbp w zastosowaniach ELISA (Welsch, J.A., et al. (2004). J Immunol. 172(9):5606-15; Giuntini, S., et al. (2012). PLoS One. 7(3):e34272; Vu, D.M., et al. (2012). Sci Rep. 2:341).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-fHbp, klon JAR 1, nr kat. MABF2672, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko wiążące czynnik H meningokoków (fHbp) i jest testowane do stosowania w testach Dot Blot, ELISA, Inhibition Assay i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG3 w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2