MABF2070
Anti-Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) Antibody, clone 8A-1
clone 8A-1, from hamster(Syrian)
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta, EC: 3.1.3.48, Protein-tyrosine phosphatase eta, R-PTP-eta, HPTP beta-like tyrosine phosphatase, Protein-tyrosine phosphatase receptor type J, R-PTP-J, Susceptibility to colon cancer 1, CD148
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster (Syrian)
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8A-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ptprj(19271)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) in Immunohistochemistry applications (Katsumoto, T.R., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(5):2037-48).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) in Flow Cytometry applications (Stepanek, O., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(25):22101-12; Lin, J., et. al. (2004). J Immunol. 173(4):2324-30).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody immunostained Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) in mouse spleen tissue sections.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash