Merck
840030C
Avanti
06:0 PS
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
PS(6:0/6:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.42
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840030C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840030C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840030C
stężenie
10 mg/mL (840030C-10mg)
10 mg/mL (840030C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H34NO10P.Na/c1-3-5-7-9-16(20)26-11-14(29-17(21)10-8-6-4-2)12-27-30(24,25)28-13-15(19)18(22)23;/h14-15H,3-13,19H2,1-2H3,(H,22,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t14-,15+;/m1./s1
Klucz InChI
OPDYVXCKOQKYDZ-LIOBNPLQSA-M
Opis ogólny
Phosphoserine/phosphatidylserine (PS) is an endogenous phospholipid, that is found in all polyanionic macromolecules like bone, enamel and dentin.
Zastosowanie
06:0 PS may be used:
  • to study its effect on α-syn (α-synuclein) oligomerization by DA (dopamine)
  • to prepare phosphatidylserine (PS) liposomes
  • as a phospholipid substrate to determine the kinetic parameters for phospholipase C by chromogenic assay
Działania biochem./fizjol.
Phosphoserine (PS) can be used as a template moiety for the recognition of cancer antigen 125 (CA 125). It is essential for healthy nerve cell membranes and myelin. Exogenous PS can be actively absorbed in humans and is blood-brain barrier traversable. PS actively participates in the locomotor functions.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840030C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840030C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Athena Sudom et al.
The Journal of biological chemistry, 293(32), 12634-12646 (2018-05-26)
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) is an immune receptor expressed on the surface of microglia, macrophages, dendritic cells, and osteoclasts. The R47H TREM2 variant is a significant risk factor for late-onset Alzheimer's disease (AD), and the molecular
Chi L L Pham et al.
Bioscience reports, 33(5) (2013-09-27)
The deposition of α-syn (α-synuclein) as amyloid fibrils and the selective loss of DA (dopamine) containing neurons in the substantia nigra are two key features of PD (Parkinson's disease). α-syn is a natively unfolded protein and adopts an α-helical conformation
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn