Merck
852446C
Avanti
16:0 dimethylacetal
hexadecanal-dimethylacetal, chloroform
Synonim(y):
1,1-dimetoksyheksadekan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H38O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (852446C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 852446C
stężenie
10 mg/mL (852446C-10mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C18H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19-2)20-3/h18H,4-17H2,1-3H3
Klucz InChI
LACZJJJYINHZIR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
DMA są pośrednim markerem poziomów plazmalogenów w osoczu i mogą być stosowane jako standardy do ilościowego oznaczania plazmalogenów w próbkach biologicznych.
Działania biochem./fizjol.
Dimetyloacetal funkcjonuje jako pośredni marker poziomu plazmalogenów, endogennych przeciwutleniaczy. Odgrywa ważną rolę w ochronie oksydacyjnej i homeostazie cholesterolu. Dimetyloacetal może być stosowany jako wzorzec do ilościowego oznaczania plazmalogenu w próbkach biologicznych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (852446C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dimethyl acetals, an indirect marker of the endogenous antioxidant plasmalogen level, are reduced in blood lipids of Sudanese pre-eclamptic subjects whose background diet is high in carbohydrate
Bueno AA, et al.
The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 32(3), 241-246 (2012)
Marina Moraitou et al.
Blood cells, molecules & diseases, 41(2), 196-199 (2008-05-27)
Plasmalogens represent a unique type of phospholipids characterized by the presence of a vinyl-ether bond at the sn-1 position of the glycerol backbone. Peroxisomes are essential in their biosynthesis. Their suggested functions include protection against oxidative stress, participation in signal
T Brosche
Archives of gerontology and geriatrics, 32(3), 283-294 (2001-06-08)
The precise role played by plasmalogen phospholipids (PL) of lipoproteins and cell membranes is not well understood. However, they might act as endogenous antioxidants in defending cell membranes and lipoproteins from reactive oxygen species. A decline of plasmalogen concentrations has