Merck
857401P
Avanti
C16-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexadecane-urea, powder
Synonim(y):
D-erytro-C16-mocznik-ceramid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H70N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857401P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857401P
typ lipidu
bioactive lipids
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
C16-Urea-Ceramide jest neutralnym inhibitorem ceramidazy (nCDase). Jest to bioaktywny ceramid.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (857401P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Essa M Saied et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 34(1), 197-212 (2014-07-01)
The equilibrium between the pro-apoptotic ceramide and pro-vital sphingosine-1-phosphate is considered to be decisive for cell death or survival. The different ceramidases thus play key roles in cell fate and might offer attractive targets for pharmacological intervention. Although until recently