Kluczowe dokumenty
850534O
Avanti
7.9 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850534O
Synonim(y):
1-(7Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
oil
masa cząsteczkowa
328.49 g/mol
opakowanie
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850534O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850534O-200mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850534O-25mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850534O
metody
protein sequencing: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC(O)COC(CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h9-10,18,20-21H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
OWGMAJRKMYGYBQ-KTKRTIGZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)