Kluczowe dokumenty
750332P
Avanti
14:0 Cardiolipin (sodium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (750332P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (750332P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (750332P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (750332P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 750332P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
- as an internal standard for the quantitative analysis of cardiolipin (18:2)4 or CL (18:2)4 in human leukocytes and mouse mitochondria
- for chemiluminescent assay
- for the preparation of liposomes
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)