Kluczowe dokumenty
330379W
Avanti
Carnitine SPLASH
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Carnitine SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
pochodzenie biologiczne
synthetic
opis
Technique(s): mass spectrometry
Próba
≥99% (TLC)
opakowanie
pkg of 1 × 1 ea (330379W-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Acylcarnitines transport fatty acids into mitochondria for β-oxidation, making them essential for the regulation of carbohydrate and lipid metabolism within a cell. A variety of health conditions are associated with dysregulated acylcarnitine levels, such as mitochondrial dysfunction, sepsis, cancer, and autoimmune disorders. Carnitine SPLASH contains deuterated forms of L-carnitine and 13 acylcarnitines for analysis of a wide array of sample types.
Zastosowanie
Lipidomics
Opakowanie
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330379W-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)