Kluczowe dokumenty
330736W
Avanti
Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas żółciowy 10389 LIPIDOMIX Ilościowy wzorzec wewnętrzny specyfikacji masy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 x 1 ea (330736W-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu: wstępnie wymieszane wzorce wewnętrzne.
  • Oszczędność pieniędzy: 1 fiolka wystarcza na 100 próbek osocza.
  • Dokładne stężenia do ilościowej analizy lipidomicznej.
  • Możliwość zastosowania w wielu metodach MS.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (330736W-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 330256WCholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMKarta charakterystyki
  • 330278WTaurocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMKarta charakterystyki
  • 330277WGlycocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMKarta charakterystyki
  • 330257WDeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1650nMKarta charakterystyki
  • 330272WTaurodeoxycholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMKarta charakterystyki
  • 330271WGlycodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1275nMKarta charakterystyki
  • 330259WChenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4), Avanti Research - A Croda Brand 1150nMKarta charakterystyki
  • 330274WTaurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMKarta charakterystyki
  • 330273WGlycochenodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 3800nMKarta charakterystyki
  • 330279WTauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 500nMKarta charakterystyki
  • 330276WGlycoursodeoxycholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 600nMKarta charakterystyki
  • 330839W3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMKarta charakterystyki
  • 330258Wlithocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMKarta charakterystyki
  • 330280WTaurolithocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 250nMKarta charakterystyki
  • 330275WGlycolithocholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMKarta charakterystyki
  • 330260WUrsodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 300nMKarta charakterystyki
  • 330840WCholenic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (17)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
330736W-1EA4065268889107