Key Documents
330840W
Avanti
Cholenic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Chol-5-en-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3β)-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34D4O3
Masa cząsteczkowa:
378.58
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Postać
methanol solution
opakowanie
package of 1 × 1 mL (330840W-100UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
100 μg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330840W-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C