Kluczowe dokumenty
330839W
Avanti
3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas cholan-24-oic-2,2,4,4-d4, 3,5,6-trihydroksy-, (3β,5α,6β)-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36D4O5
Masa cząsteczkowa:
412.60
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
methanol solution
opakowanie
package of 1 × 100 μg (330839W-100UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (330839W-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)