Merck
330279P
Avanti
Tauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β;-cholanic acid-3α;,7β;-diol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40D4NNaO6S
Masa cząsteczkowa:
525.71
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
(TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (330279P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-;/m1./s1/i8D2,14D2;
Klucz InChI
IYPNVUSIMGAJFC-OICBMEOSSA-M
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (330279P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)