Merck
330278P
Avanti
Taurocholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40D4NNaO7S
Masa cząsteczkowa:
541.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (330278P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
Klucz InChI
JAJWGJBVLPIOOH-QPNQQDKZSA-M
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (330278P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)