Kluczowe dokumenty
330272W
Avanti
Taurodeoxycholic acid-d4 sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-(2-sulfoetylo)-amid kwasu 5ß-cholanowego (2,2,4,4-d4)-3α,12α-diolu, sól sodowa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40D4NNaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
525.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (MS)
Formularz
methanol solution
opakowanie
package of 1 × 100 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
100 μg/mL in methanol
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (330272W-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
330272W-100UG4061842658275