Kluczowe dokumenty
330276W
Avanti
Glycoursodeoxycholic acid-D4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-Cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (MS)
Formularz
methanol solution
opakowanie
package of 1 × 100 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
stężenie
100 μg/mL in methanol
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
330276W-100UG | 4061842658411 |