29737-U
SLB®-1ms Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parametry
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Wartość beta
320
df
0.25 μm
metody
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded and crosslinked; poly(dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
petroleum
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Kod USP: Kolumna spełnia wymagania USP G1, G2 i G9.
Faza:
- Związany i usieciowany
- Poli(dimetylosiloksan)
- -60 °C do 340 °C (izotermicznie) lub 360 °C (programowo)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)