Kluczowe dokumenty
24051
Supelco
SPB®-5 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G27 and G36
Parametry
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
80
df
1.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Application: This non-polar general purpose column provides primarily a boiling point elution order with a slight increase in selectivity, especially for aromatic compounds.
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2833-5 została użyta do specjacji związków azotu (ilościowo), które mają charakter polarny i nieco zasadowy, z detekcją chemiluminescencyjną. Może być również stosowana jako faza stacjonarna do oznaczania niwalenolu i deoksyniwalenolu w zbożach metodą chromatografii gazowej z wychwytem elektronów. Ponadto może również znaleźć zastosowanie jako faza stacjonarna w chromatografii gazowej z kolumnami kapilarnymi do oznaczania steroli.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography.
Scott PM
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69 (5), 889-893 (1985)
O Suzuki et al.
Forensic science international, 46(3), 169-180 (1990-07-01)
Positive-ion electron impact (PIEI), positive-ion chemical ionization (PICI) and negative-ion chemical ionization (NICI) mass spectra of 9 carbamate pesticides are presented. In the PIEI mode, the spectra showed small molecular peaks, intense or base peaks due to M - CH3NHCO
Luisito Cercaci et al.
Journal of chromatography. A, 985(1-2), 211-220 (2003-02-13)
The sterol composition of extra virgin olive oil is very characteristic and, thus, has become a helpful tool to detect adulterations with other vegetable oils. Special attention has been addressed to the separate determination of the free and esterified sterol
J M Jurado et al.
Talanta, 106, 14-19 (2013-04-20)
4-Methylsterols and 4,4-dimethylsterols of 47 samples of subcutaneous fat from Iberian pigs reared on two different fattening systems, "Extensive" and "Intensive", have been analyzed by GC-MS and GC-FID. The lipids were extracted by melting the subcutaneous fat in a microwave
Zhihua Fan et al.
Environmental science & technology, 40(19), 6051-6057 (2006-10-21)
A sensitive, simple, and cost-effective passive sampling methodology was developed to quantify personal exposure to gaseous polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). A Fan-Lioy passive PAH sampler (FL-PPS) is constructed from 320 sections of 1-cm long SPB-5 GC columns (0.75-mm i.d. and