Kluczowe dokumenty
A-206
Supelco
Acylcarnitines Mix Stable Isotope Labeled solution
6-64 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
skład
Acetyl-L-carnitine (N-methyl-D3) inner salt, 64 μg/mL
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
L-Carnitine (trimethyl-D9) inner salt, 64 μg/mL
Decanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Glutaryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3) Lithium Salt, 15 μg/mL
Hexanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9), 6 μg/mL
Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 6 μg/mL
Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 6 μg/mL
Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
Palmitoyl-L-Carnitine (N-Methyl-D3), 20 μg/mL
Propionyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 10 μg/mL
Stearoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 12 μg/mL
opakowanie
ampule of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
6-64 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Jednorazowa, wieloskładnikowa, znakowana stabilnym izotopem wewnętrzna mieszanina wzorcowa rutynowo testowanej karnityny i acetylokarnityny, odpowiednia do przygotowania 250 ml roztworu ekstrakcyjnego DBS wystarczającego do 2'500 testów acylokarnityny metodą MS/MS. Stabilny, ilościowy format roztworu zapewnia znaczne korzyści dla użytkownika, takie jak wygoda użytkowania, oszczędność materiału i zwiększona wydajność pracy. Certyfikowane wartości stężeń i spójność między partiami dla każdego składnika zapewniają zwiększoną wydajność dzięki krótszemu czasowi ponownego tworzenia puli z powodu błędów rozcieńczenia lub ponownego przeprowadzania próbek. Acylokarnityny są biomarkerami wielu wrodzonych błędów metabolizmu, które powodują kilka chorób metabolicznych i są rutynowo testowane w programach badań przesiewowych noworodków.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)