Kluczowe dokumenty
96378
Supelco
Stable Isotope Labeled Amino Acid Mix Solution 1
1250-2500 nmol/mL in 0.1 M HCl, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
1250-2500 nmol/mL in 0.1 M HCl
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
clinical
food and beverages
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez główny materiał referencyjny z NMI, np. NIST, NRC lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Sprawdź całe portfolio naszych aminokwasy certyfikowane materiały referencyjne (CRM)
Komentarz do analizy
17 aminokwasów w 0,1M kwasie solnym
2,5 mM każdy: L-alanina-13C3,15N, L-arginina-13C6, kwas L-asparaginowy-13C4, kwas L-glutaminowy-13C5, glicyna-13C2,15N, L-histydyna-13C6, L-izoleucyna-13C6,15N, L-leucyna-13C6,15N, L-Lizyna-13C6, L-Metionina-13C5,15N, L-Fenylo-13C6-alanina, L-Prolina-13C5, L-Seryna-13C3,15N, L-Treonina-13C4, L-Tyrozyna-(fenylo-13C6), L-Walina-13C5
i 1.25mM L-Cystyna-13C6,15N2
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)