A9781
Amino acid standards for protein hydrolysates
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
skład
L-Alanine
Ammonium chloride
L-Arginine
L-Aspartic acid
L-Cystine
L-Glutamic acid
Glycine
L-Histidine
L-Isoleucine
L-Leucine
L-Lysine
L-Methionine
L-Phenylalanine
L-Proline
L-Serine
L-Threonine
L-Tryosine
L-Tryptophan
L-Valine
klasy chemiczne analitów
amino acids, peptides, proteins
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
colorless
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)