Kluczowe dokumenty
Z742363
2MAG steriMIXcontrol for use with steriMIXdrive
AC/DC input 100 V / 240 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
jednostka sterująca, jednostka zasilająca, power bank
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
Właściwości
20 W Stirring Power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 95200
Parametry
0-40 °C temp. limit (at 80% humidity)
100-1200 rpm speed
szer. × śr. × wys.
200 mm × 175 mm × 48 mm
masa
1.8 kg
Opis ogólny
Wydajna jednostka sterująca z mocą mieszania 20 W i monitorowaniem belki mieszającej
mixWATCH (bez redukcji prędkości mieszania
).
Funkcja SoftStart (regulowana, 4-stopniowa), do niezawodnego przechwytywania/
centrowania i bezpiecznego przyspieszania belki mieszającej przy różnych
objętościach i lepkościach, regulowane czasy interwałów dla
automatycznego ponownego uruchomienia mieszadła po maks. 240 sek. 240 s.
Cyfrowy wyświetlacz do ustawiania prędkości i interwałów, QuickSet
do szybkiego ustawiania prędkości początkowej i maksymalnej, funkcja QuickStop chroniąca przed pęknięciem szkła po pracy, zapamiętywanie ostatniego stanu funkcji po wyłączeniu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)