Kluczowe dokumenty
Z742666
2MAG steriMIXcontrol for use with steriMIXdrive
AC/DC input 100 V / 240 V AC, UK plug
Synonim(y):
jednostka sterująca, jednostka zasilająca, power bank
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
Właściwości
20 W Stirring Power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 95200
Parametry
0-40 °C temp. limit (at 80% humidity)
100-1200 rpm speed
szer. × śr. × wys.
200 mm × 175 mm × 48 mm
masa
1.8 kg
Opis ogólny
Wydajne urządzenie sterujące do użytku z napędami mieszającymi 2Mag steriMIXdrive, o dużej mocy mieszania 20 W i monitorowaniem mieszadła mixWATCH (bez redukcji prędkości). Funkcja SoftStart umożliwia niezawodne wyłapywanie/centrowanie i bezpieczne przyspieszanie mieszadła, regulowana funkcja interwału dla zależnego od czasu restartu, regulowane czasy interwału dla automatycznego restartu mieszadła po maksymalnie 240 sekundach. Zakres prędkości od 100 do 1200 obr/min umożliwia płynne mieszanie nawet przy niskich prędkościach. Cyfrowy wyświetlacz do ustawiania prędkości i interwałów, QuickSet do szybkiego ustawiania prędkości początkowej lub maksymalnej, funkcja QuickStop zapobiegająca przekroczeniu prędkości i pęknięciu szkła, zapisująca ostatni stan funkcjonalny po wyłączeniu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)