Z740924
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 10 mL, tol. 0.020 mL, red
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.020 mL
pojemność
10 mL
kolor
red
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipety wolumetryczne wielokrotnego użytku ze szkła borokrzemianowego, skalibrowane pod kątem zawartości. Trwałe białe oznaczenie napełnienia i pojemności. Kodowane kolorami. Zgodność z klasą A, specyfikacje ASTM E 969.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740924-12EA | 4061833493847 |