Kluczowe dokumenty
Z740925
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 20 mL, tol. 0.030 mL, yellow
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
pojemność
20 mL
kolor
yellow
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)