Kluczowe dokumenty
Z740936
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 25 mL, tol. 0.030 mL, blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
pojemność
25 mL
kolor
blue
Opis ogólny
Pipety wolumetryczne wielokrotnego użytku ze szkła borokrzemianowego, skalibrowane do dostarczania. Trwałe białe oznaczenie napełnienia i pojemności. Kodowane kolorami. Zgodność z klasą A, specyfikacje DIN-ISO 648.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)