Merck
Z740920
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 1.0 mL, tol. 0.006 mL, blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
pojemność
1.0 mL
kolor
blue
Opis ogólny
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC