BR30611
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 9 mL, class AS, USP, DE-M
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class AS USP, DE-M
DE-M marking
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30611
pojemność
9 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 1191 USP 1185 pipeta objętościowa z bańką, 1-mark jest używana do dokładnego pomiaru instrumentów do precyzyjnych analiz.
- Znaki i napisy z niebieskiej emalii o wysokim kontraście.
- Wyprodukowana zgodnie z normami DIN EN ISO 648.
- Ustawiona na "Ex". Czas oczekiwania 5 sekund.
- Zawiera certyfikat partii USP.
- Na życzenie dostępny również z indywidualnym certyfikatem USP.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.