BR30612
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 10 mL, class AS, USP, DE-M
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class AS USP, DE-M
DE-M marking
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30612
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Pipeta wolumetryczna1191 USP 1185 10 mL z jednym znacznikiem jest wykonana z odpornego chemicznie szkła zapewniającego trwałość i precyzję.
- Sterowana komputerowo, zautomatyzowana linia produkcyjna zapewnia maksymalną precyzję.
- Niebieska emalia o wysokim kontraście stanowi optymalne połączenie odporności i czytelności.
- Zoptymalizowany przepływ geometrii w końcówce zapewnia niezawodne dozowanie cieczy z pipety.
- Odporność mechaniczna końcówki i jej polerowane ogniowo krawędzie zapewniają długą żywotność.
- Skalibrowana do dostarczania (TD, Ex).
- Czas oczekiwania 5 sekund.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR30612-6EA | 4061831865141 |