Z100668
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn.
50 mm
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z100668-1EA | 4061837589010 |