Kluczowe dokumenty
Z646016
Julabo® open-bath circulators with Plexiglas® or Makrolon® bath tanks, ED models
ED-19A, AC/DC input 230 V AC, volume 19 L, temp. range 20-60 °C, Plexiglas® bath
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Materiały
Plexiglas® bath
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ED-19A
Julabo 9116319
zakres pomiaru temperatury
20-60 °C
Parametry
20-60 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
moc grzałki
2 kw
otwór łaźni szer. × dł. × śr.
36 cm × 30 cm × 15 cm
pojemność
19 L
19 L
19000 mL
masa
8.5 kg
Opis ogólny
Open bath circulators with Plexiglas or Makrolon bath tank for internal/external temperature applications. All baths are Safety class 1.
Economy series:
  • Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
  • PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
  • Adjustable high temp cut off and dry running protection
  • Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
  • A = Plexiglass
  • M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)