Kluczowe dokumenty
FCMAB337F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-Myelin Associated Glycoprotein-FITC Antibody, clone 513
clone 513, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Brain neuron cytoplasmic protein 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 4a, Siglec-4a, MAG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
513, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Mag(29409)
Opis ogólny
Myelin-associated glycoprotein (MAG), a member of the immunoglobulin superfamily, is thought to be involved in the process of myelination. Axonal regeneration in the adult central nervous system (CNS) is limited by two proteins in myelin; Nogo and MAG. MAG has been implicated in the inhibition of nerve regeneration in the CNS.
Specyficzność
Antibody recognizes Myelin Associated Glycoprotein.
Immunogen
L2 epitope carrying glycoprotein extract of 1-2 old day chicken brain.
Zastosowanie
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
This Milli-Mark Anti-Myelin Associated Glycoprotein-FITC Antibody, clone 513 is validated for use in FC for the detection of Myelin Associated Glycoprotein.
Jakość
Evaluated by flow cytometry using B35 cells
Opis wartości docelowych
69.3 kDa Calculated
Postać fizyczna
Protein A purified
Purified mouse monoclonal IgG1 conjugated to FITC in PBS with 0.1% sodium azide and 15 mg/mL BSA
Przechowywanie i stabilność
Maintain refrigerated at 2-8°C protected from light for up to 6 months from date of receipt.
Komentarz do analizy
Control
B35 cells
Informacje prawne
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2