Kluczowe dokumenty
FCMAB312F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-Galactocerebroside-FITC Antibody, clone mGalC
clone mGalC, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mGalC, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, rabbit, chicken
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (immunogen homology)
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG3
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Galactocerebroside (GalC) is a major galactosphingolipid of myelin which plays a role in myelination. GalC is a very useful, specific marker for oligodendroglial lineage.
Specyficzność
Galactocerebroside (GalC), sulfatide, psychosine and other galactolipids cross-reacts with the sulfatide ester of GalC, but to a 16-fold lesser extent. No cross-reactivity with sphingosine, ceramide, mixed ganglioside or glucocerebroside. Binds specifically with oligodendrocytes and Schwann cells.
Immunogen
Synaptic plasma membranes from bovine hippocampus.
Zastosowanie
Detect Galactocerebroside using this Milli-Mark Anti-Galactocerebroside-FITC Antibody, clone mGalC validated for use in FC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Jakość
Evaluated by flow cytometry using PC-12 cells.
Postać fizyczna
Protein A purified
Purified mouse monoclonal IgG3 conjugated to FITC in PBS with 0.1% sodium azide and 15 mg/mL BSA.
Przechowywanie i stabilność
Maintain refrigerated at 2-8 °C protected from light in undiluted aliquots for up to 6 months from date of receipt.
Komentarz do analizy
Control
PC-12 cells
Informacje prawne
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denis Avey et al.
Cell reports, 24(13), 3619-3629 (2018-09-27)
Molecular and behavioral responses to opioids are thought to be primarily mediated by neurons, although there is accumulating evidence that other cell types play a prominent role in drug addiction. To investigate cell-type-specific opioid responses, we performed single-cell RNA sequencing
Produkty
Końcówki do wyboru barwników do cytometrii przepływowej dopasowują fluorofory do konfiguracji cytometru przepływowego, zwiększając wydajność panelu.
Protokoły
Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po cytometrii przepływowej, aby odkryć podstawy cytometrii przepływowej, tradycyjne komponenty cytometru przepływowego, kluczowe etapy protokołu cytometrii przepływowej i odpowiednie kontrole.